Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC035

Bide Pharmatech

2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline

Synonim(y):

2,6-dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H16O2N1Cl2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.98
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC035 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H16BCl2NO2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)7-5-8(14)10(16)9(15)6-7/h5-6H,16H2,1-4H3

Inchi Key

CKJITHMIVSKFSB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów