Merck
BDPH9BCDC092
Bide Pharmatech
1-Benzyl-3-phenylpiperazine
Synonim(y):
1-benzyl-3-phenylpiperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC092 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Inchi Key
KMOQMXILLUBOJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)