Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC0E4

Bide Pharmatech

4-(Hydroxymethyl)imidazolidin-2-one

Synonim(y):

4-(hydroxymethyl)imidazolidin-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC0E4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H8N2O2/c7-2-3-1-5-4(8)6-3/h3,7H,1-2H2,(H2,5,6,8)

Inchi Key

JDXWVZWFFCLGPU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów