Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC27D

Bide Pharmatech

4-Oxochroman-7-carboxylic acid

Synonim(y):

4-oxo-7-chromanecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC27D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8O4/c11-8-3-4-14-9-5-6(10(12)13)1-2-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)

Inchi Key

UMDDDSGHXQOLKM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów