Merck
BDPH9BCDC2EE
Bide Pharmatech
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonim(y):
3-chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDC2EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC2EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3ClF3N/c1-2-7-6(9)3-5(4-13-7)8(10,11)12/h1,3-4H
Inchi Key
MGBAONQLGHVNRS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)