Merck
BDPH9BCDC2FF
Bide Pharmatech
Methyl 4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 4-chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC2FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-4-5(2)10-7(8(12)13-3)11-6(4)9/h1-3H3
Inchi Key
LNWKVQZKMLCXTE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)