Merck
BDPH9BCDC4DE
Bide Pharmatech
4-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonim(y):
4-(3-chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H8O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC4DE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-3-1-2-7(4-9)8-5-10(11(14)15)13-6-8/h1-6,13H,(H,14,15)
Inchi Key
GVRLCPQFLJQUFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)