Merck
BDPH9BCDC4E2
Bide Pharmatech
��-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Synonim(y):
1-(4-isobutylphenyl)ethanol
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDC4E2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC4E2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3
Inchi Key
VLVILBSSXMZZCB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)