Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC4F5

Bide Pharmatech

[2,2':5',2''-Terthiophene]-3',4'-diamine

Synonim(y):

[2,2':5',2''-terthiophene]-3',4'-diamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H10N2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC4F5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H10N2S3/c13-9-10(14)12(8-4-2-6-16-8)17-11(9)7-3-1-5-15-7/h1-6H,13-14H2

Inchi Key

MLNOZBTUFJDRCO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów