Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC55C

Bide Pharmatech

2-Mercapto-4-methoxybenzoic acid

Synonim(y):

4-methoxy-2-sulfanylbenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC55C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8O3S/c1-11-5-2-3-6(8(9)10)7(12)4-5/h2-4,12H,1H3,(H,9,10)

Inchi Key

HZTCEOITUGFBIS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów