Merck
BDPH9BCDC596
Bide Pharmatech
(4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
Synonim(y):
4'-chloro[1,1'-biphenyl]-4-ylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O2Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC596 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10BClO2/c14-12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(6-2-9)13(15)16/h1-8,15-16H
Inchi Key
FVKZNRXWZCBUPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)