Merck
BDPH9BCDC63B
Bide Pharmatech
4-Chlorobenzo[d]isothiazole
Synonim(y):
4-chlorobenzo[d]isothiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC63B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4ClNS/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H
Inchi Key
DHLIRMWNYRKKPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)