Merck
BDPH9BCDC671
Bide Pharmatech
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Synonim(y):
5-fluoro-2-methylbenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC671 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)