Merck
BDPH9BCDC6CD
Bide Pharmatech
12-Bromododec-1-ene
Synonim(y):
12-bromododec-1-ene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H23Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC6CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2H,1,3-12H2
Inchi Key
ZIGYFXNWSWECFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)