Merck
BDPH9BCDC778
Bide Pharmatech
tert-Butyl 5-iodo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 5-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H13O2N2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC778 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H13IN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-14-9-6-8(13)4-5-10(9)15/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
JCLOZQWFPPQKMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)