Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC78D

Bide Pharmatech

5-Chloro-2-methoxy-4-methylpyridine

Synonim(y):

5-chloro-2-methoxy-4-methylpyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC78D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8ClNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

OTGUAUPSFZGBPB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów