Merck
BDPH9BCDC79B
Bide Pharmatech
3,5,6-Trimethylpyrazine-2-carbaldehyde
Synonim(y):
3,5,6-trimethyl-2-pyrazinecarbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC79B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6(2)10-8(4-11)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Inchi Key
HSGOLPGJARMUOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)