Merck
BDPH9BCDC83D
Bide Pharmatech
N-[3-(11,12-Didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl]-2,5-dioxo-1-Pyrrolidinepropanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C25H23O4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC83D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C25H23N3O4/c29-22(14-16-27-23(30)11-12-24(27)31)26-15-13-25(32)28-17-20-7-2-1-5-18(20)9-10-19-6-3-4-8-21(19)28/h1-8H,11-17H2,(H,26,29)
Inchi Key
PGKMEMWFSDTAJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)