Merck
BDPH9BCDC83E
Bide Pharmatech
Propargyl-peg10-amine
Synonim(y):
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacont-32-yn-1-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H45O10N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC83E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C23H45NO10/c1-2-4-25-6-8-27-10-12-29-14-16-31-18-20-33-22-23-34-21-19-32-17-15-30-13-11-28-9-7-26-5-3-24/h1H,3-24H2
Inchi Key
BUHRQQWHOZKWAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)