Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC85C

Bide Pharmatech

2-(1-Phenylethylidene)malononitrile

Synonim(y):

2-(1-phenylethylidene)malononitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC85C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H8N2/c1-9(11(7-12)8-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,1H3

Inchi Key

ZVOMMPYHGITOEF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Country of Origin

CN

Physical Form

Light-yellow to yellow powder or crystals

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów