Merck
BDPH9BCDC8AB
Bide Pharmatech
2,3-Dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine]
Synonim(y):
2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine]
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H17N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC8AB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13/h1-4,14H,5-10H2
Inchi Key
ZBYFQSPEUIVDTF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)