Merck
BDPH9BCDC8BC
Bide Pharmatech
5,5'-(Naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Synonim(y):
5,5'-(naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H16O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.41
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC8BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C26H16O8/c27-23(28)19-7-17(8-20(11-19)24(29)30)15-3-1-13-5-16(4-2-14(13)6-15)18-9-21(25(31)32)12-22(10-18)26(33)34/h1-12H,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Inchi Key
CYKPOGLPCGBVSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)