Merck
BDPH9BCDC8DA
Bide Pharmatech
4-Chloro-2,5-dimethylpyridine
Synonim(y):
4-chloro-2,5-dimethylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC8DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-4-9-6(2)3-7(5)8/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
PKEAPXXPQSPHFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)