Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDC8FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDC8FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-9-6(11)3-1-5-2-4-7(12)8(5)9/h1,3H,2,4,11H2
Inchi Key
VMRJYVAAFYLRCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
