Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCA59

Bide Pharmatech

6-Bromopyridine-2,3-diamine

Synonim(y):

6-bromo-2,3-pyridinediamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA59 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H6BrN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)

Inchi Key

LWXOPWFJTFAZRO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów