Merck
BDPH9BCDCA69
Bide Pharmatech
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
Synonim(y):
1-(2-pyridinyl)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3
Inchi Key
PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)