Merck
BDPH9BCDCA71
Bide Pharmatech
2-(1,3-Dithian-2-yl)ethanol
Synonim(y):
2-(1,3-dithian-2-yl)ethan-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA71 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H12OS2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6-7H,1-5H2
Inchi Key
YBACVTHKZMQAJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)