Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCA7B

Bide Pharmatech

Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate

Synonim(y):

methyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCA7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H9O2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)6-7-3-2-4-8(5-7)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3

Inchi Key

GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light yellow liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów