Merck
BDPH9BCDCA84
Bide Pharmatech
4-Amino-3-methylbutan-1-ol
Synonim(y):
4-amino-3-methyl-1-butanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA84 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Inchi Key
QZSYAXJCRMECOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)