Merck
BDPH9BCDCA89
Bide Pharmatech
2,3,6-Trichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Synonim(y):
2,3,6-trichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H1N1Cl3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA89 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6HCl3F3N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
Inchi Key
KCMZCZXPLOZOGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)