Merck
BDPH9BCDCAB3
Bide Pharmatech
3,4-Difluoroaniline hydrochloride
Synonim(y):
3,4-difluoroaniline hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCAB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5F2N.ClH/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8;/h1-3H,9H2;1H
Inchi Key
SNNSHJOCWKFJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)