Merck
BDPH9BCDCABC
Bide Pharmatech
3-Iodo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Synonim(y):
3-iodo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCABC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13I/c1-6-5-7(2)9(4)10(11)8(6)3/h5H,1-4H3
Inchi Key
MCRSYYLHVQGFNR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)