Merck
BDPH9BCDCB23
Bide Pharmatech
2-(Furan-2-yl)thiazole
Synonim(y):
2-(2-furyl)-1,3-thiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCB23 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c1-2-6(9-4-1)7-8-3-5-10-7/h1-5H
Inchi Key
ZVIGBJZXNPTZSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)