Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCB2A

Bide Pharmatech

2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile

Synonim(y):

2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCB2A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H7ClN2/c10-9-7(5-11)4-6-2-1-3-8(6)12-9/h4H,1-3H2

Inchi Key

WVPJKOKOAYOHFA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów