Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCB2E

Bide Pharmatech

(4-Bromophenyl)(morpholino)methanone

Synonim(y):

4-(4-bromobenzoyl)morpholine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCB2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCB2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H12BrNO2/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)13-5-7-15-8-6-13/h1-4H,5-8H2

Inchi Key

FTAGZJAFWFNHAP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów