Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDCBB5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Produkt BDPH9BCDCBB5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5.C3H2.Pd/c1-2-4-5-3-1;1-3-2;/h;1-2H;/q2*-1;+2
Inchi Key
SOENUWLNFUQBIW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

