Merck
BDPH9BCDCCDD
Bide Pharmatech
Ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
Synonim(y):
ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCCDD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-3-13-9(12)8-5-7(10)4-6(2)11-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
AAPPRTUAEBBJOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)