Merck
BDPH9BCDCD01
Bide Pharmatech
6-(2-Bromoacetamido)hexanoic acid
Synonim(y):
6-((2-bromo-1-hydroxyethylidene)amino)hexanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H14O3N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD01 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H14BrNO3/c9-6-7(11)10-5-3-1-2-4-8(12)13/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
KBHDOOBTWNNNEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)