Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD0B

Bide Pharmatech

4-Aminophenyl acetate

Synonim(y):

4-aminophenyl acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD0B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9NO2/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3

Inchi Key

QVJWBJWRAPJXNM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów