Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD19

Bide Pharmatech

4-Bromo-3,7-dichloro-1H-indazole

Synonim(y):

4-bromo-3,7-dichloro-1H-indazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3N2Cl2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H3BrCl2N2/c8-3-1-2-4(9)6-5(3)7(10)12-11-6/h1-2H,(H,11,12)

Inchi Key

RVABGVLATFBNPE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów