Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD1F

Bide Pharmatech

Adamantan-1-ylmethanamine

Synonim(y):

1-adamantylmethylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCD1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Produkt BDPH9BCDCD1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2

Inchi Key

XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Very pale yellow Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów