Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD27

Bide Pharmatech

Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate

Synonim(y):

ethyl (2Z)-3-hydroxy-3-(4-pyridinyl)-2-propenoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCD27 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD27 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)7-9(12)8-3-5-11-6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3

Inchi Key

PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów