Merck
BDPH9BCDCD30
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-acetylbenzoate
Synonim(y):
tert-butyl 3-acetylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD30 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-9(14)10-6-5-7-11(8-10)12(15)16-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Inchi Key
YESSMNWGVXXGJB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)