Merck
BDPH9BCDCD59
Bide Pharmatech
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
Synonim(y):
methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD59 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
Inchi Key
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Orange to Green liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)