Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD5C

Bide Pharmatech

3-Octyl-1H-pyrrole

Synonim(y):

3-octyl-1H-pyrrole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCD5C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H21N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD5C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C12H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11,13H,2-8H2,1H3

Inchi Key

WFHVTZRAIPYMMO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów