Merck
BDPH9BCDCD5D
Bide Pharmatech
4-Cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
Synonim(y):
4-cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H15O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.77
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD5D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h6-10H,1-5H2
Inchi Key
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)