Merck
BDPH9BCDCD76
Bide Pharmatech
2-(p-Tolyl)pyrimidin-4-ol
Synonim(y):
2-(4-methylphenyl)-4-pyrimidinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD76 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-12-7-6-10(14)13-11/h2-7H,1H3,(H,12,13,14)
Inchi Key
RUCGUWIMWKCGLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)