Merck
BDPH9BCDCD89
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylpropanal
Synonim(y):
3-(benzyloxy)-2,2-dimethylpropanal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD89 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-12(2,9-13)10-14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9H,8,10H2,1-2H3
Inchi Key
QBKRNECSGGPIJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)