Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCD98

Bide Pharmatech

(2,3,4-Trifluoro-5-methylphenyl)boronic acid

Synonim(y):

(2,3,4-trifluoro-5-methylphenyl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H6O2F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.93
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD98 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H6BF3O2/c1-3-2-4(8(12)13)6(10)7(11)5(3)9/h2,12-13H,1H3

Inchi Key

KJTINWJZYJJMLA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów