Merck
BDPH9BCDCDE0
Bide Pharmatech
2-(Prop-1-en-2-yl)pyridine
Synonim(y):
2-isopropenylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCDE0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
MJKIORXNEJFOPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)